ContactUsLinkComponent
pH/°C meter, handheld, 205
 :  Testo
undefined
pH/°C meter, handheld, 205
 :  Testo
  • Catalog No:
  • TEST0563.2051
  • TEST0563.2052
  • Modello:
  • 205
  • 205
  • pH - range:
  • 0,00...+14,00
  • 0,00...+14,00
  • pH - risoluzione:
  • 0,01
  • 0,01
  • pH - accuratezza:
  • ±0,02
  • ±0,02
  • pH - calibrazione:
  • 1-, 2- or 3-point
  • 1-, 2- or 3-point
  • Riconoscimento automatico dei tamponi:
  • Automatic full-scale value recognition
  • Automatic full-scale value recognition
  • Range di temperatura:
  • 0...+60 °C (Short-term to +80 °C max. 5 min)
  • 0...+60 °C (Short-term to +80 °C max. 5 min)
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,4 °C
  • ±0,4 °C
  • Display:
  • Backlit, 2-line LCD
  • Backlit, 2-line LCD
  • Tipo di batteria:
  • 4× Button cell LR44
  • Durata batteria:
  • 80 h (auto off 10 min)
  • 80 h (auto off 10 min)
  • Alimentazione:
  • 4× Button cell LR44
  • 4× Button cell LR44
  • Range della temperatura di esercizio:
  • 0...+50 °C
  • 0...+50 °C
  • Temperatura di conservazione:
  • −20...+70 °C
  • −20...+70 °C
  • Protezione IP:
  • IP 65
  • IP 65
  • L×P×A:
  • 145×38×167 mm
  • 145×38×167 mm
  • Peso:
  • 0,135 kg
  • 0,135 kg
Frequently Bought Together