Handheld tachometer
Handheld tachometer, 465
Codice catalogo 609-0163
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
This handheld tachometer has been designed to measure rotation speed in motors.
- One hand operation robust instrument
- Saves mean/maximum values (last reading)
- Infrared measurement distance up to 600 mm
Informazioni per l'ordine: Supplied with plastic transport case, SoftCase protective case, reflective markers and batteries.
Specifiche
- Modello:465
- Descrizione:Handheld tachometer
- Cat. No.:609-0163
- Peso:190 g
- Accuratezza:±0,02 %
- Range di misurazione:1 - 99999 min-₁ (ottico)
- Risoluzione:0,01 min-₁ (da +1 a +99,99 min-₁)
0,1 min-₁ (da +100 a +999,9 min-₁)
1 min-₁ (da +1000 a +99999 min-₁) - Display:LCD