Precision digital thermometer, testo 112
Termometro 112, per controlli alimentari, NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C, NTC: ±0,2 °C (da −25 a 40 °C); ±0,3 °C (da 40,1 a 80 °C); ±0,5 °C (range restante)
PT100: ±0,2 °C (da −50 a 200 °C); ±0,3 °C (range restante), 0,1 °C, Sonda NTC/PT100, 182×64×40 mm, 171 g
PT100: ±0,2 °C (da −50 a 200 °C); ±0,3 °C (range restante), 0,1 °C, Sonda NTC/PT100, 182×64×40 mm, 171 g
620-3315
: Testo
The highly accurate temperature measuring instrument is ideal for official food inspections.
- Audible alarm with adjustable limits
- Large illuminated display
- Display and storage of minimun and maximum values
Storage temperature: −30 to +70 °C
: Supplied with calibration protocol and batteries but without probes.
- Range di misura:NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C
- Risoluzione:0,1 °C
- Peso:171 g
- Descrizione:Termometro 112, per controlli alimentari
- L×P×A:182×64×40 mm
- Accuratezza:NTC: ±0,2 °C (da −25 a 40 °C); ±0,3 °C (da 40,1 a 80 °C); ±0,5 °C (range restante)
PT100: ±0,2 °C (da −50 a 200 °C); ±0,3 °C (range restante) - Sonda:Sonda NTC/PT100
- Cat. No.:620-3315
- Durata batteria:100 h
- N. di canali:1
- Classe di protezione:TopSafe; IP 65
- Temperatura d'uso:−20...+50 °C
- Tipo di batteria:9 V block battery, 6F22
- Materiale alloggiamento:ABS