Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital mini waterproof thermometers
Digital mini waterproof thermometers
Termometro Mini, impermeabile, −20…+230 °C, ±1,0 °C (da −20 a 53,9 °C)
±0,8 °C (da 54 a 90 °C)
±1,0 °C (da 90,1 a 180 °C)
±1,5 °C (da 180,1 a 230 °C), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, Ø×L: 3,5×120 mm, 150×45×30 mm, 36 g
Codice catalogo TEST0560.1113
Nome del fornitore:   Testo
Digital mini waterproof thermometers
Codice catalogo TEST0560.1113
Nome del fornitore:  Testo
Digital mini waterproof thermometers
Digital mini waterproof thermometers
Termometro Mini, impermeabile, −20…+230 °C, ±1,0 °C (da −20 a 53,9 °C)
±0,8 °C (da 54 a 90 °C)
±1,0 °C (da 90,1 a 180 °C)
±1,5 °C (da 180,1 a 230 °C), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, Ø×L: 3,5×120 mm, 150×45×30 mm, 36 g
Price
44.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These digital mini thermometers have a measuring range from −20 to +230 °C. After the measurement, it can simply be rinsed under running water, or even cleaned in a dishwasher. Suitable for a wide range of applications, such as the food and pharmaceutical sector or in HVAC applications.
  • Waterproof with protective class IP 67
  • Battery charge level indicator
  • Maximum/minimum and 'HOLD' button
  • Protective sleeve holder
This thermometer allows to measure the air temperature and core temperature of a variety of different media such as liquid, soft and powdery media and the ambient air temperature as well in various applications.
Specifiche
  • Range di misura:
    −20…+230 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (−19,9…+199,9);
    1,0 °C
  • Peso:
    36 g
  • Descrizione:
    Termometro Mini, impermeabile
  • L×P×A:
    150×45×30 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0 °C (da −20 a 53,9 °C)
    ±0,8 °C (da 54 a 90 °C)
    ±1,0 °C (da 90,1 a 180 °C)
    ±1,5 °C (da 180,1 a 230 °C)
  • Sonda:
    Ø×L: 3,5×120 mm
  • Lungh. x Largh.:
    150×45 mm
  • Cat. No.:
    TEST0560.1113
  • Classe di protezione:
    IP 67
  • Temperatura d'uso:
    −10...+50 °C
  • Tipo di batteria:
    Button cell LR44
  • Display:
    LCD
  • Materiale alloggiamento:
    ABS