ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, MicroSeal Supersorb™
 :  BERKSHIRE
undefined
Cleanroom wipes, MicroSeal Supersorb™
 :  BERKSHIRE
  • Catalog No:
  • BERKMSSS121212
  • BERKMSSS.0909.8
  • Modello:
  • MicroSeal Supersorb™
  • MicroSeal Supersorb™
  • Grammatura:
  • 267 g/m²
  • 267 g/m²
  • Potere assorbente - estrinseco:
  • 1034 ml/m²
  • 1034 ml/m²
  • Potere assorbente - intrinseco:
  • 3,9 ml/g
  • 3,9 ml/g
  • Potere assorbente - velocità:
  • 1 s
  • 1 s
  • Estraibili - con acqua deionizzata:
  • 0,0092 g/m²
  • 0,0092 g/m²
  • Estraibili - con alcool isopropilico:
  • 0,017 g/m²
  • 0,017 g/m²
  • Fibre (>100 µm):
  • 0,14/cm²
  • 0,14/cm²
  • Formazione di particelle (<gt/ >=0,5 µm, mediante test ad agitazione biassiale):
  • 0,49 × 10³/cm²
  • 0,49 × 10³/cm²
  • Pinza:
  • 765 µm
  • 765 µm
  • Ioni - calcio:
  • 0,059 ppm
  • 0,059 ppm
  • Ioni - cloruro:
  • 0,27 ppm
  • 0,27 ppm
  • Ioni - magnesio:
  • 0,010 ppm
  • 0,010 ppm
  • Ioni - potassio:
  • 0,023 ppm
  • 0,023 ppm
  • Ioni - sodio:
  • 0,31 ppm
  • 0,31 ppm
Frequently Bought Together