Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital mini surface thermometer
Digital mini surface thermometer
Termometro Mini per misurazioni superficiali, −50…+300 °C, ±1 °C (da −30 a 250 °C)
±2 °C (range restante), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, 120 mm
Codice catalogo TEST0560.1109
Nome del fornitore:   Testo
Digital mini surface thermometer
Codice catalogo TEST0560.1109
Nome del fornitore:  Testo
Digital mini surface thermometer
Digital mini surface thermometer
Termometro Mini per misurazioni superficiali, −50…+300 °C, ±1 °C (da −30 a 250 °C)
±2 °C (range restante), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, 120 mm
Price
SFr. 44.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The mini surface thermometer is used for the most varied methods of surface temperature measurements (for temperature checks in heating engineering, the sanitation sector, or air conditioning/refrigeration and ventilation technology).
  • Universally applicable for surface measurement
  • Large, easy-to-read display
  • Battery status display and easy battery replacement
  • Stainless steel surface temperature probe
  • Auto power-off (1 hour) with low battery display
  • Selectable °C/°F display
Silicon thermal paste can be used for fast measurement results which provides optimal thermal transference between the measuring tip and object being measured.
Informazioni per l'ordine: Supplied with batteries.
Specifiche
  • Range di misura:
    −50…+300 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (−19,9…+199,9);
    1,0 °C
  • Descrizione:
    Termometro Mini per misurazioni superficiali
  • Accuratezza:
    ±1 °C (da −30 a 250 °C)
    ±2 °C (range restante)
  • Sonda:
    120 mm