Tetracycline
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE32100101-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Tetracycline
Codice catalogo MOLE32100101-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 60-54-8
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:60-54-8
- Formula:C₂₂H₂₄N₂O₈
- Numero MDL:MFCD00151232
- Molecular Weight:444.43 g/mol
- EINECS:200-481-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
- Cat. No.:MOLE32100101-25G