Orders LinkContactUsLinkComponent
Tetracycline
Tetracycline
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Tetracycline
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:60-54-8
  • Formula:C₂₂H₂₄N₂O₈
  • Numero MDL:MFCD00151232
  • Molecular Weight:444.43 g/mol
  • EINECS:200-481-9
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g