Buffer, TRIS-tricine-SDS solution 10X concentrate
TRIS-tricine-SDS buffer solution 10X concentrate, bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo NADIEC-869-1L
Marketsource
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
Buffer, TRIS-tricine-SDS solution 10X concentrate
Codice catalogo NADIEC-869-1L
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TRIS-tricine-SDS buffer solution 10X concentrate