Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer), bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo MSPPTG10001
Marketsource
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
Codice catalogo MSPPTG10001
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer)