Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, bottiglia in vetro, 1 L
Nome del fornitore: Rockland Immunochemicals
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Codice catalogo ROCKMB-040
Nome del fornitore: Rockland Immunochemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0