Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5, bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo MOLE55376245-1L
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5
Codice catalogo MOLE55376245-1L
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5