ContactUsLinkComponent
Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Codice catalogo R020
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  
Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Codice catalogo R020
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    4 L
  • Descrizione:
    SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)