Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Codice catalogo R019
Nome del fornitore: G-Biosciences
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)