Ampicillin trihydrate
Glass bottle, 500 ml
Codice catalogo CHMCS4601
Nome del fornitore: Chemicon
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
- Numero CAS:7177-48-2
- Formula:C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
- Numero MDL:MFCD00072036
- Molecular Weight:403.45 g/mol
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-709-7
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:500 ml