Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), 1 KIT
Codice catalogo R1021
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Codice catalogo R1021
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)