Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline), bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo EURLECM4053XL
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Codice catalogo EURLECM4053XL
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)