VWR® UltraPure, Buffer, PBS solution 10X concentrate (phosphate buffered saline), USP
Codice catalogo K813-500ML
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:Soluzione tampone PBS concentrata 10X (fosfato salino)
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
DNAsi, RNAsi o proteasi non rilevati
Prodotto testato in conformità alla specifica USP
pH a 25 °C (1:10 acqua) 6,6 – 7,2