Tampone, soluzione PBS concentrata 10X (fosfato salino), ultrapuro
Catalog # J373-4L
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bag in Box
- Conf:4 L
- Descrizione:PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Specifications
About this item
- DNasi, RNasi o proteasi non rilevati
- pH @25 °C (10% in acqua): 7,3 - 7,5
- Conducibilità (10% in acqua): 14000 - 17000 mhos