Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision butyrometer, without stopper
Precision butyrometer, without stopper
Nome del fornitore:   GERBER FUNKE
Precision butyrometer, without stopper
Nome del fornitore:  GERBER FUNKE
Certificates
Precision butyrometer, without stopper
4 varianti
Product Details & Documents
For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 614-0088
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 17.90
    SFr. 17.90
    1 * 1 ST
       SFr. 17.90
  • GERB3150-C
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 27.70
    SFr. 27.70
    1 * 1 ST
       SFr. 27.70
  • GERB3150-C-O
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate, without stopper
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate, without stopper
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 27.10
    SFr. 27.10
    1 * 1 ST
       SFr. 27.10
  • GERB3150-O
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, without stopper
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, without stopper
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 10 ST
       SFr. 117.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers
    Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers
    614-2028
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 44.90