ContactUsLinkComponent
Guanti resistenti ai prodotti chimici, Showa 892
Guanti resistenti ai prodotti chimici, Showa 892
Nome del fornitore:  Showa
Certificati
undefined
Guanti resistenti ai prodotti chimici, Showa 892
Nome del fornitore:  Showa
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-0179
  • 112-0176
  • 112-0177
  • 112-0178
  • 112-0175
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together