Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC plates
TLC plates
Gel di silice, 200×200 mm
Catalog # 552-0129
Supplier:   GERBER FUNKE
TLC plates
Catalog # 552-0129
Supplier:  GERBER FUNKE
TLC plates
Gel di silice, 200×200 mm
Price
390.00 SFr.
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
  • With aluminium liner
  • Can be cut with scissors
Specifications
  • Materiale di rivestimento:
    Gel di silice
  • Dimensioni lastra:
    200×200 mm
  • Seq:
    01