Orders LinkContactUsLinkComponent
Sealing tape
Sealing tape
Nastro sigillante, 12,0 mm
Codice catalogo BURK0006-4514
Nome del fornitore:   BURKLE
Sealing tape
Codice catalogo BURK0006-4514
Nome del fornitore:  BURKLE
Sealing tape
Sealing tape
Nastro sigillante, 12,0 mm
Price
SFr. 3.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This PTFE sealing tape is ideal for sealing threads.
  • Low abrasion
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from −80 to +260 °C
Length: 12,0 m
Colour: White
Specifiche
  • Larghezza:
    12,0 mm
  • Descrizione:
    Nastro sigillante