Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Roller bottles, Nunc™ TufRol™
2 varianti
Product Details & Documents
PS, sterile.
  • One-piece seamless design reduces possibility of leaking through a seam
  • Shallow and deep indents allow for excellent manual and automated handling
  • Proprietary manufacturing process allows for greater impact resistance
  • Vertical expanded surfaces version facilitates emptying and reduces retention of product
Nunc™ TufRol™ have been developed for applications such as the industrial scale production of vaccines, monoclonal antibodies and biotherapeutics, where reliability and reproducibility are essential.
Caution: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 392-0336
  • 392-0337
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Superficie di crescita
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 392-0336
    Roller Bottle, TufRol™, superficie liscia, con tappo a vite senza sfiato a inserimento/rimozione semplice
    Roller Bottle, TufRol™, superficie liscia, con tappo a vite senza sfiato a inserimento/rimozione semplice
    850 cm²
    2 a confezione, 20 a scatola
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 205.00
    SFr. 205.00
    1 * 20 ST
       SFr. 205.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    392-0336
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 392-0337
    Roller Bottle, TufRol™, superficie liscia, con tappo a vite senza sfiato a inserimento/rimozione semplice
    Roller Bottle, TufRol™, superficie liscia, con tappo a vite senza sfiato a inserimento/rimozione semplice
    850 cm²
    2 a confezione, 20 a scatola
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 20 ST
       SFr. 170.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    392-0337
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vented caps for TufRol™ roller bottles, HDPE, sterile
    Vented caps for TufRol™ roller bottles, HDPE, sterile
    392-0326
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST - SFr. 605.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.