Termoagitatore con raffreddamento, per microprovette e micropiastre, PCMT
Catalog # 444-0938
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Numero di micropiastre alloggiabili:1
- Ampiezza di agitazione:Ø 2 mm
- Intervallo di velocità:250 - 1400 min⁻¹
- Range di controllo della temperatura:Da 15° sotto la temp. ambiente a +100 °C
- Descrizione:Termoagitatore, PCMT, per microprovette e micropiastre
- Modello:PCMT
- Uniformità della temperatura:±0,1 °C @ 37 °C
- Regolazione della temperatura:+4...100 °C
- Peso:4 kg
- L×P×A:205×230×130 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Termoagitatore compatto con velocità e temperatura variabili. Il termoagitatore con riscaldamento e raffreddamento offre funzioni di riscaldamento e miscelazione contemporanee o indipendenti. L'unità è ideale per estrazioni di DNA e RNA, preparazione di campioni, reazioni enzimatiche, processi ed estrazioni di metaboliti da materiale cellulare.
- Tempi di riscaldamento e raffreddamento rapidi da 4 a 100 °C e velocità di miscelazione di 250 – 1400 min-1
- Miscelazione uniforme nel blocco e uniformità della temperatura di ±0,1 °C a 37 °C
- Timer digitale, da 1 min a 96 ore, con allarme acustico
- Display LCD a 2 righe per la visualizzazione dei valori preimpostati ed effettivi di tempo, temperatura e velocità
- Utilizzabile a temperature da 4 a 40 °C (umidità relativa 80%, senza condensa), in incubatore, camera fredda o stazione di lavoro
Ordering information: fornito senza blocchi. Possibilità di scelta tra blocchi intercambiabili per formati da 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml o una combinazione di formati, da ordinare separatamente.