Rapid Transfer Buffer 10X
Tampone di trasferimento rapido, 10X, 4 L
Codice catalogo N789-4L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Rapid Transfer Buffer 10X
Codice catalogo N789-4L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Il tampone di trasferimento rapido è un sistema semplice a singolo componente per il trasferimento rapido ed efficiente di proteine da gel SDS-PAGE a membrane per applicazioni di Western blotting. Il trasferimento viene completato in 10 o 20 minuti utilizzando un apparecchio di trasferimento, rispettivamente semi-asciutto o umido.
- Per sistemi di trasferimento standard
- Formulazione non pericolosa
- Trasferimenti su PVDF e nitrocellulosa da diversi tipi di gel
Il tampone di trasferimento rapido è una formulazione senza metanolo non pericolosa compatibile con membrane in PVDF e nitrocellulosa. L'efficienza del trasferimento è equivalente a quella osservata quando si utilizza un tampone di trasferimento Tris-glicina-metanolo.
Specifiche
Specifiche
- Conf:4 L
- Descrizione:Tampone di trasferimento rapido, 10X
- Cat. No.:N789-4L
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente