Soluzione RapidBlock™, 10X
Katalognr. M325-100ML
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Conf:100 mL
- Descrizione:Soluzione RapidBlock™, 10X
- Seq:02
Technische Daten
Über diesen Artikel
La soluzione RapidBlock™ riduce il tempo di bloccaggio a 5 minuti per procedure di Western blotting e su membrane in PVDF e nitrocellulosa. Questa formulazione senza proteine riduce al minimo la reattività incrociata e i legami non specifici di anticorpi, generando blot con sfondo ridotto e qualità del segnale migliorato.
- Solo 5 minuti per bloccaggio su PVDF o nitrocellulosa
- Sfondo e reattività incrociata ridotti
- Segnali chemiluminescenti migliorati
- Formula esente da proteine