Orders LinkContactUsLinkComponent
Fiale, pre-incise, WHEATON®
Fiale, pre-incise, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Fiale, pre-incise, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Fiale, pre-incise, WHEATON®
Fiale, pre-incise, WHEATON®
8 varianti
Product Details & Documents
Le fiale in vetro realizzate in vetro borosilicato a basso estraibile possono essere sigillate ermeticamente per preservare la purezza ed estendere la shelf life del contenuto.
  • Sigillo antimanomissione
  • Per la conservazione di prodotti biologici
  • La banda dorata sullo stelo della fiala indica che è pre-incisa per facilitare lo snap-off della parte superiore eliminando la necessità di limare la fiala
Ideale per imballaggi standard, standard ambientali e diagnostici, liofilizzazione e conservazione criogenica.
Certifications: USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Classe A
Product Family Options
Trasparenti
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Capacità
    Ø×A
    Disponibilità
    Price
  • 215-8008
    Ampolla, preintaccata
    Ampolla, preintaccata
    trasparente
    5 ml
    16,5×84 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 166.00
    SFr. 166.00
    1 * 144 ST
       SFr. 166.00
  • 215-4532
    Ampolla, preintaccata
    Ampolla, preintaccata
    trasparente
    1 ml
    10,5×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 144 ST
       SFr. 108.00
  • trasparente
    12×75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 144 ST
       SFr. 108.00
  • 215-4534
    Ampolla, preintaccata
    Ampolla, preintaccata
    trasparente
    10 ml
    19×107 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 224.00
    SFr. 224.00
    1 * 144 ST
       SFr. 224.00
  • 215-4535
    Ampolla, preintaccata
    Ampolla, preintaccata
    trasparente
    20 ml
    22,5×130 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 330.00
    SFr. 330.00
    1 * 144 ST
       SFr. 330.00
Ambra
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Capacità
    Ø×A
    Disponibilità
    Price
  • 215-4536
    Ampolla, preintaccata
    Ampolla, preintaccata
    ambra
    1 ml
    10,5×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 144 ST
       SFr. 120.00
  • 215-4537
    Ampolla, preintaccata
    Ampolla, preintaccata
    ambra
    2 ml
    12×75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 156.00
    SFr. 156.00
    1 * 144 ST
       SFr. 156.00
  • 215-4538
    Ampolla, preintaccata
    Ampolla, preintaccata
    ambra
    5 ml
    16,5×84 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 144 ST
    1 * 144 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 144 ST
       SFr. 242.00