Marker per acidi nucleici
Catalog # E190-5ML
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Conf:5 mL
- Descrizione:Marker per gel di agarosio con 3 coloranti marcatori e il 15% Ficoll
Specifications
About this item
Ideati per ottimizzare l'identificazione di acidi nucleici in gel di agarosio, il marker assegna il colore al campione per facilitare il processo di identificazione e migliorare la densità del campione e garantisce in tal modo la corretta distribuzione in ciascun pozzetto. Il colorante migra indipendentemente dal campione, consentendo di stimare la migrazione degli acidi nucleici.
- Pronti all'uso
- Elimina l'esposizione a coloranti in polvere irritanti e nocivi
- Esente da DNasi, RNasi e proteasi
- Testato a livello funzionale e analitico