Tridemorph, Supelco®
Bottiglia di vetro, 100 mg
Codice catalogo 36199-100MG
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:24602-86-6
- Formula:C₁₉H₃₉NO
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:246-347-3
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg