Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxyectoine
Hydroxyectoine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo BMOL55460-4
Nome del fornitore:   Biomol Enzo
Hydroxyectoine
Codice catalogo BMOL55460-4
Nome del fornitore:  Biomol Enzo
Numero CAS:  165542-15-4
Hydroxyectoine
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  165542-15-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:165542-15-4
  • Formula:C₆H₁₀N₂O₃
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche