Orders LinkContactUsLinkComponent
Ectoine
Ectoine
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo BMOL53238-1
Nome del fornitore:   Biomol Enzo
Ectoine
Codice catalogo BMOL53238-1
Nome del fornitore:  Biomol Enzo
Numero CAS:  96702-03-3
Ectoine
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  96702-03-3
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
  • Numero CAS:96702-03-3
  • Formula:C₆H₁₀N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD03419286
  • Molecular Weight:142.1558 g/mol
  • EINECS:431-910-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g