Orders LinkContactUsLinkComponent
Cupferron ≥97%
Cupferron ≥97%
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo A16551.14
Tossico
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Cupferron ≥97%
Codice catalogo A16551.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  135-20-6
Cupferron ≥97%
Cupferron ≥97%
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  135-20-6
Price
SFr. 58.20
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 97+% CAS No.: 135-20-6 Molecular Formula: C6H9N3O2 Formula Weight: 155.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Merck Reference: 14,2622 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00078422
Sinonimi:  Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
  • Numero CAS:135-20-6
  • Formula:C₆H₉N₃O₂
  • Numero MDL:MFCD00078422
  • Molecular Weight:155.16 g/mol
  • IndexMerck:14,2622
  • Punto di fusione:154 °C (dec.)
  • EINECS:205-183-2
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g