Amitraz
Bottiglia di vetro, 200 mg
Codice catalogo PROOBP015
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:33089-61-1
- Formula:C₁₉H₂₃N₃
- Numero MDL:MFCD00069396
- EINECS:251-375-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:200 mg