Monolinuron (N-(4-Chlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea) 500 µg/ml in methanol
PROOSL20207
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:1746-81-2
- Descrizione:Monolinuron (N-(4-Chlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea) 500 µg/ml in methanol
- Formula:C₉H₁₁ClN₂O₂
- Descrizione:Monolinuron