Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Codice catalogo EHERC12938500
Nome del fornitore: EHRENSTORFER
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:0,25 g
- Seq:3029
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:148.2001 g/mol
EINECS:252-104-2
Numero CAS:34590-94-8
Formula:C₇H₁₆O₃
Numero MDL:MFCD00059604