3-Nitro-L-tyrosine
Glass bottle for solids, 0,1 mg
Codice catalogo ALPDNITT11-M
Nome del fornitore: Alpha Diagnostics International
3-Nitro-L-tyrosine
Codice catalogo ALPDNITT11-M
Nome del fornitore: Alpha Diagnostics International
Numero CAS: 621-44-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
- Numero CAS:621-44-3
- Formula:C₉H₁₀N₂O₅
- Numero MDL:MFCD00007123
- Molecular Weight:226.3 g/mol
- EINECS:210-688-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:0,1 mg