2,4'-DDT 100 µg/ml in n-nonano
Référence PROOCILULM61341.2
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1,2 mL
- CAS No.:789-02-6
- Descrizione:2,4'-DDT 100 µg/ml in n-nonano
- Formula:C₁₄H₉Cl₅
- Descrizione:2,4'-DDT