(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano 10 µg/ml in soluzione di metanolo
N° de catalogue PROONE7215M
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1,5 mL
- CAS No.:6108-10-7
- Descrizione:(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano 10 µg/ml in soluzione di metanolo
- Formula:C₆H₆Cl₆
- Descrizione:ε-BHC