(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano 100 µg/ml in n-nonano
Catalog # PROOCILULM72331.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1,2 mL
- CAS No.:319-86-8
- Descrizione:(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano 100 µg/ml in n-nonano
- Formula:C₆H₆Cl₆
- Descrizione:δ-BHC