Sodio tiosolfato 0.01 mol/l (0.01 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
REGET20011
: REAGECON
:
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
:
:158.11 g/mol
:Ambiente
:231-867-5
:7772-98-7
:Na₂S₂O₃
:MFCD00003499