Fluoride standard solution, Titrisol®, Supelco®
Fluoruro, soluzione standard, 1000 mg/l, KF in H₂O, Ampolla in plastica, 1 Ampoul
Nome del fornitore: Merck
Fluoride standard solution, Titrisol®, Supelco®
Codice catalogo 1.09869.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCertipur
Letteratura sul prodotto
MERC1.09869.0001_TDS_EN
Scheda dati
msds_109869
Scheda di sicurezza
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/l
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- Descrizione:Fluoruro, soluzione standard
- Indice:KF in H₂O