Data logger di temperatura e umidità, SPY ToucH'
Grazie all'esclusivo schermo multicolore e retroilluminato, SPY ToucH' è ideale per il monitoraggio della temperatura in attrezzature da laboratorio quali frigoriferi, congelatori, incubatori, camere fredde e serbatoi per azoto liquido.
- Montaggio rapido: utilizzare lo schermo a sfioramento per configurare il dispositivo e visualizzare i dati
- Non è richiesto alcun computer: download dei dati o salvataggio della configurazione con una semplice chiave USB
- Gestione degli allarmi in tempo reale: possibilità di allarme locale e remoto
- Un segnale acustico e la variazione di colore dello schermo informano gli operatori presenti in caso di allarmi
- Catena del freddo sicura: password per la massima sicurezza del processo, dati cifrati e non modificabili, eventi critici con documentazione di semplice lettura
* (–20 to +50); ±0,5 °C
** (0 to 90% RH); ±3,0 (90 to100% RH)
Peso: 480 g
Conforme a EN 12830 e ROHS
: Conforme a EN 12830 e ROHS
Frequently Bought Together