Omogeneizzatore, POLYTRON®, PT 6100 D
Supplier: KINEMATICA
Certificates
About this item
Modello con stativo, range volumetrico da 0,1 ml a 30 l. Il modello PT 6100D ad alta potenza è stato progettato per offrire condizioni di omogeneizzazione assolutamente riproducibili per volumi fino a 30 l, con la possibilità di selezionare e variare velocità e durata di funzionamento, monitorando al contempo la temperatura. L'unità può essere controllata mediante la tastiera a membrana o dal PC tramite il software KIN, utilizzando un'interfaccia RS232.
- Possibilità di scelta tra oltre 30 aggregati/utensili di dispersione di varie geometrie, design, formati e materiali
- Alta velocità del puntale, fino a 32 m/s, per un'efficiente riduzione delle dimensioni delle particelle
- Meccanismo sicuro ad accoppiamento rapido per sostituire velocemente gli aggregati per dispersione semplici da pulire
- Controllo intelligente per velocità costante, indipendentemente dalle variazioni del carico
- Avvio graduale, protezione da sovraccarico e stabilizzazione della velocità
- Tre modalità di funzionamento: STANDARD, TIMER e AUTO
- LCD e tastiera per una migliore interfaccia utente digitale per impostare e visualizzare un'ampia gamma di parametri del processo
Certifications: Classe di protezione IP secondo DIN EN 60529: IP 20. Sicurezza secondo IEC/EN 61010-2-51
Ordering information: unità di comando fornita con software per PC e cavo di collegamento a PC. Aggregati/utensili di dispersione e stativi da ordinare separatamente.
Specifications
- Catalog No:
- 431-0220
- Modello:
- PT 6100 D
- Volume H₂O:
- 0,1 - 30000 ml
- Intervallo di velocità:
- Max. 26500 min⁻¹
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
- 1700/1200 W
- L×P×A:
- 360×164×313 mm
- Peso:
- 7,4 kg
- Livello sonoro:
- 82 @ 26500 min-1