Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Pinzette
Forceps, SP Bel-Art
Forceps, SP Bel-Art
BELAF379200000
:
Bel-Art Products, a Part of SP
Forceps, SP Bel-Art
BELAF379200000
:
Bel-Art Products, a Part of SP
Tipo:
Curve, smussate
Lunghezza:
127 mm
Conf:
6
PP, white.
Strong and durable
Serrated tips ensure a firm grasp
Autoclavable up to 121 °C