Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette monouso | Avantor
Cuvette monouso
Anbieter:   KARTELL
Cuvette monouso
Anbieter:  KARTELL
Zertifikate
Cuvette monouso
8 Varianten
Product Details & Documents
Cuvette monouso realizzate in polistirene ottico (PS) o in PMMA con valore di trasmissione a 300 nm del 70%.
  • 44,5 to 45 mm height
Product Family Options
Produktinformationen
  • Descrizione
    Tipo
    Range di misura
    Altezza
    Volume
    Cammino ottico
    Materiale finestra
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Disposable cuvettes
    Semi-micro
    340 – 800 nm
    45 mm
    1,5 ml
    10 mm
    PS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 18.50
    SFr. 18.50
    1 * 100 ST
       SFr. 18.50
  • Disposable cuvettes
    Semi-micro
    340 – 800 nm
    45 mm
    2,5 ml
    10 mm
    PS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 19.50
    SFr. 19.50
    1 * 100 ST
       SFr. 19.50
  • Disposable cuvettes with two clear faces
    Macro
    340 – 800 nm
    45 mm
    4,5 ml
    10 mm
    PS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 18.80
    SFr. 18.80
    1 * 100 ST
       SFr. 18.80
  • Disposable cuvettes with four clear faces
    Macro
    340 – 800 nm
    45 mm
    4,5 ml
    10 mm
    PS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 32.40
    SFr. 32.40
    1 * 100 ST
       SFr. 32.40
  • Disposable cuvettes
    Semi-micro
    280 – 800 nm
    45 mm
    1,5 ml
    10 mm
    PMMA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 31.10
    SFr. 31.10
    1 * 100 ST
       SFr. 31.10
  • Disposable cuvettes
    Semi-micro
    280 – 800 nm
    45 mm
    2,5 ml
    10 mm
    PMMA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 49.30
    SFr. 49.30
    1 * 100 ST
       SFr. 49.30
  • Disposable cuvettes with two clear faces
    Macro
    280 – 800 nm
    44,5 mm
    4,5 ml
    10 mm
    PMMA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 27.00
    SFr. 27.00
    1 * 100 ST
       SFr. 27.00
  • Disposable cuvettes with four clear faces
    Macro
    280 – 800 nm
    45 mm
    4,5 ml
    10 mm
    PMMA
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 24.00
    SFr. 24.00
    1 * 100 ST
       SFr. 24.00
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 634-8538
    Tappo, LDPE, per cuvette con apertura quadrata, 10×10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - SFr. 445.00