Puntali per pipette, Matrix®
Codice catalogo 613-1836
Nome del fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifiche
- Confezione:10 rack da 96 pezzi (ricarica Ecotips)
- Sterili:-
- Volume:1250 µl
- Seq:35
- Conf:960
Specifiche
Informazioni su questo articolo
In PP trasparente, sterili o non sterili.
- Anelli di tenuta sui puntali per una tenuta sicura e senza perdite sulle maggior parte delle pipette
- Puntali prodotti secondo specifiche QC severe per una bassa ritenzione dei liquidi senza trattamenti o additivi speciali
- Puntali lunghi per raggiungere il fondo di provette per analisi, flaconi di reagenti, matracci e altri recipienti evitando il contatto tra cono portapuntale e parte laterale della provetta
Confezione: Disponibili sfusi, in rack Flo-Thru o in ricariche Ecotips. I rack Flo-Thru supportano ogni singolo puntale per prevenirne il movimento durante l'inserimento nella pipetta. Sistema di ricarica Ecotips completamente riciclabile, per una ricarica veloce del rack in un esclusivo design a ingombro ridotto.