Orders LinkContactUsLinkComponent
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
Nome del fornitore:   BURKLE
Griffin beakers, PP
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Griffin beakers, PP
Griffin beakers, PP
9 varianti
Product Details & Documents
Laboratory beakers according to DIN 12331 and ISO 7056 (Glass) for various uses.
  • PP, highly transparent
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
When bought in bulk, individual print is possible.
Certifications: ISO 7056
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Intervallo di laurea
    Disponibilità
    Price
  • 25 ml
    49 mm
    34 mm
    1 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
    SFr. 2.20
    1 * 1 ST
       SFr. 2.20
  • 150 ml
    82 mm
    58 mm
    5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.80
    SFr. 3.80
    1 * 1 ST
       SFr. 3.80
  • 250 ml
    95 mm
    70 mm
    5 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.80
    SFr. 3.80
    1 * 1 ST
       SFr. 3.80
  • 400 ml
    110 mm
    80 mm
    10 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.40
    SFr. 5.40
    1 * 1 ST
       SFr. 5.40
  • 500 ml
    118 mm
    94 mm
    50 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.70
    SFr. 5.70
    1 * 1 ST
       SFr. 5.70
  • 1000 ml
    148 mm
    108 mm
    50 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9.00
    SFr. 9.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9.00
  • 2000 ml
    188 mm
    140 mm
    100 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
  • 3000 ml
    212 mm
    170 mm
    200 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 32.50
    SFr. 32.50
    1 * 1 ST
       SFr. 32.50
  • 5000 ml
    247 mm
    203 mm
    250 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.00
    SFr. 42.00
    1 * 1 ST
       SFr. 42.00