Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shields
Face shields
Nome del fornitore:   UVEX
Face shields
Nome del fornitore:  UVEX
Certificates
Face shields
2 varianti
Product Details & Documents
Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
  • Twist ratchet enables simple and reliable adjustment to any head size
  • Flip-up mechanism allows the visor to be set in any position
  • Easy lens replacement
Certifications: EN 166
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Materiale
    L×L
    Disponibilità
    Price
  • Anti-UV (UV 380)
    Acetato di cellulosa
    195×412 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
    SFr. 41.70
    1 * 1 ST
       SFr. 41.70
  • Antiappannamento, anti-UV (UV 380)
    Acetato di cellulosa
    195×540 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 44.80
    SFr. 44.80
    1 * 1 ST
       SFr. 44.80
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Replacement visor lens
    Replacement visor lens
    111-2543
    Acetato di cellulosa
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 14.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Replacement visor lens, anti-fog
    Replacement visor lens, anti-fog
    111-8229
    Acetato di cellulosa
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 31.30