Pipette stand, Poxygrid®, SP Bel-Art
Codice catalogo BELAH189620006
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifiche
- Per:5 pipette
- Descrizione:Portapipette con pozzetti a gradini
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- L×P×A:229×146×197 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Pipette stand made of stainless steel.
- Uncoated stainless steel is corrosion resistant and easy to clean
- Supports 5 pipettors
- Suitable for most popular brands including Gilson Pipetman® pipettor